Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kuppelformede og flade PCR-hættestrimler
Artikelnummer. p-4525209
Mængde:
120/Cs.
250/Cs.
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Artikelnummer. 10690174
Brand: Thermo Scientific™ AB0783
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer PCR-applikationer med disse hættestrips til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Disse PCR-hættestrimler er kompatible med 96-brønds PCR-plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
Domed PCR Cap Strips er kompatible med 96-brønds PCR plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
Højdepunkter:
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
Certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 8
Mængde 120/Cs.
Format Strimler af 8 Flade Kasketter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade