Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kuppelformede og flade PCR-hættestrimler
Artikelnummer. 10249733
Skift visning
Mængde:
120/Cs.
250/Cs.
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
10249733 250/Cs. Klar Pakke med 250
10690174 120/Cs. Klar Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0784
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Optimer PCR-applikationer med disse hættestrips til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Disse PCR-hættestrimler er kompatible med 96-brønds PCR-plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 8
Mængde 250/Cs.
Format Strimler af 8 Flade Kasketter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade