Få mere at vide
TFA Dostmann™ Domatisk Baro Thermo Hygrometer
Artikelnummer. 11852623
Artikelnummer. 11852623 Leverandør TFA Dostmann™ Leverandørnr. 20.3006.42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.10 DKK
    209.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.87 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Inkluderer Barometer, termometer og hygrometer
Højde (metrisk) 147 mm
Materiale Plast
Vægt (metrisk) 200 g
Diameter (metrisk) ansigt 136 mm