Få mere at vide
Dolutegravir Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dolutegravir Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F2N3O5.Na/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22;/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28);/q;+1/p-1/t10-,15+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 441.1112 |
| Procent renhed | >95% |