Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dolutegravir natriumsalt |
| CAS | 1051375-19-9 |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C20H18F2N3Na05 |
| Fysisk form | Pulver eller krystaller |
| Farve | Hvid til lysegul |
| Renhed | ≥98,5 % |