Få mere at vide
Dolutegravir O-b-D-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dolutegravir O-beta-D-Glucoside |
| CAS | 1822365-49-0 |
| Molekylær formel | C26H29F2N3O10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-7-(beta-D-glucopyranosyloxy)-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-4-methyl-6,8-dioxo2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, -, (4R,12aS)- |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29F2N3O10/c1-11-4-5-39-17-9-30-8-14(24(37)29-7-12-2-3-13(27)6-15(12)28)19(33)23(18(30)25(38)31(11)17)41-26-22(36)21(35)20(34)16(10-32)40-26/h2-3,6,8,11,16-17,20-22,26,32,34-36H,4-5,7,9-10H2,1H3,(H,29,37)/t11-,16-,17+,20-,21+,22-,26+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.52 |
| Formel vægt | 581.1821 |