Få mere at vide
Dolutegravir intermediate-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 1335210-23-5 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-1,4-dihydro-3-methoxy-4-oxo-, 2-methyl ester, 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 1-[2,2-Bis(methyloxy)ethyl]-5-(methyloxy)-6-[(methyloxy)carbonyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid, 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1,4-dihydro-3-methoxy-4-oxo-2,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methyl Ester, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-1,4-dihydro-3-methoxy-4-oxo-, 2-methyl ester, 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-(methoxycarbonyl)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 1-[2,2-Bis(methyloxy)ethyl]-5-(methyloxy)-6-[(methyloxy)carbonyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid, DHPA, GSK 2598836A, Dolutegravir related |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO8/c1-19-8(20-2)6-14-5-7(12(16)17)10(15)11(21-3)9(14)13(18)22-4/h5,8H,6H2,1-4H3,(H,16,17) |
| SMIL | COC(CN1C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C1C(=O)OC)OC)OC |
| IUPAC navn | 1-(2,2-dimethoxyethyl)-5-methoxy-6-methoxycarbonyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.28 |
| Formel vægt | 315.0954 |