Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dolly til 300L Plasttromle til HyPerforma™ Engangsmixer DS 300 (rustfrit stål)
Artikelnummer. 17958211 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
17958211 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 17958211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30958.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Dolly (enkeltpakke) er designet til brug med 300L plastiktromler og Thermo Scientific™ HyPerforma™ engangsmixeren (S.U.M.) DS 300. Dollies til trommerne fås i to størrelser: en til trommer på 50 til 200L og en anden på 300L tromler. Disse tromler bør bruges sammen med den tilsvarende valgfrie trommepositioner, som er tilgængelig med dockingstationen.
Dolly (enkeltpakke) er designet til brug med 300L plastiktromler og Thermo Scientific™ HyPerforma™ engangsmixeren (S.U.M.) DS 300. Dollies til trommerne fås i to størrelser: en til trommer på 50 til 200L og en anden på 300L tromler. Disse tromler bør bruges sammen med den tilsvarende valgfrie trommepositioner, som er tilgængelig med dockingstationen.
Nødvendige tilbehør:
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 dockingstation
  • HyPerforma Engangsblandingsmixer DS 300 bioprocesbeholderposer til lukket blanding eller foringer til åben blanding
Anbefalet til:
  • Pulver-væske eller væske-væske blandingsapplikationer til engangsbrug
  • Højkapacitetsblanding og lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) DS 300 Engangs-mixer
Kapacitet (metrisk) 300 L
Produktlinje HyPerforma
Materiale Polyethylen
Mængde 1 hv.