Få mere at vide
Invitrogen™ Dolichos Biflorus (hestegram) agglutinin (DBA), fluorescein (FITC)
Artikelnummer. 17116642
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
17116642 2 mg
1 options
Artikelnummer. 17116642 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L32474
 Begrænset vare
På lager
Lysegrønt DBA-fluorophor-konjugat
  • Dolichos Biflorus (Heste Gram) Agglutinin (DBA), fluorescein (FITC), er et lysegrønt DBA-fluorophor-konjugat. DBA er blevet brugt til at fastslå sekretorstatus hos blodgruppe A-individer ved hæmagglutinationshæmningsteknikker og til blodtypebestemmelse.
  • Dette lectin er også blevet brugt som en generel markør for udvikling af renale opsamlingskanaler. Det er også blevet brugt som en markør for celleoverfladeændring i murine embryonale stamceller under tidlig differentiering.
  • Meget lyst FITC-konjugat detekteret med traditionelt FITC/GFP-filtersæt, Ex/Em: 495/515 nm
  • Anvendelser: immunfluorescens, glykobiologi
  • Sukkerspecificitet: N-acetylgalactosamin
  • Hæmmende/eluerende sukker: 200 mM N-acetylgalactosamin
  • Blodgruppespecificitet: A1>> A2
  • Molekylvægt af ukonjugeret lektin: 111 KDa
  • Immunfluorescens arbejdskoncentration: 5 –20μ g/ml
  • DBA-FITC leveres i en koncentration på 2 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % natriumazid, 0,1 mM Ca2 + . Hvis der dannes et bundfald ved langtidsopbevaring ved 4 °C, opvarmes til 37 C °og centrifugeres før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret FITC
Mængde 2 mg
Kilde Heste gram
Indhold og opbevaring Ved opbevaring ved eller under –2 °8 C i mørke er produktet stabilt i 6 måneder efter modtagelsen.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Lyofiliseret, frysetørret
Protein familie Lektiner