Få mere at vide
Dolastatin 10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491529
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491529 1 mg -
16469207 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491529 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15580
MedChemExpress Dolastatin 10 (DLS 10) is a potent antimitotic peptide that inhibits tubulin polymerization.
Dolastatin 10 (DLS 10) is a potent antimitotic peptide that inhibits tubulin polymerization.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dolastatin 10
Fysisk form Solid
CAS 110417-88-4
Farve Off-White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H68N6O6S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym DLS 10 NSC 376128
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.37 mM)
SMIL O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)C)C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Molekylvægt (g/mol) 785.09
Formel vægt 785.09
Procent renhed 97.13%