Få mere at vide
Dolasetron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dolasetron |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2/t11-,12+,13-,14- |
| Formel vægt | 324.1474 |