Få mere at vide
Dolasetron, MedChemExpress
Beskrivelse
Dolasetron(MDL-73147) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dolasetron |
| CAS | 115956-12-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | MDL-73147 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (924.87 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.37 |
| Vis mere |