Få mere at vide
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18601415 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18601415 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18601415 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP321076H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen DOG1/TMEM16A
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rDG1/447
Konjugeret HRP
Formulering PBS
Gene Alias ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55107
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinje Novus