Få mere at vide
Dofetilid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16574234 1 g 1g
16584234 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463370010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115256-11-6
Molekylær formel C19H27N3O5S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dofetilid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, let opløselig i alkohol
Smeltepunkt 149,0 °C til 153,0 °C
Formel vægt 441.56