Beskrivelse
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane |
CAS | 115256-11-6 |
Analyseprocentområde | >99% |
Mængde | 25 mg |
Molekylær formel | C19H27N3O5S2 |
Formel vægt | Observed MW: 441.56 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Dofetilide >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion