Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dofetilide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18737696
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18737696 25 mg
18716688 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18737696 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3757/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 DKK
    3781.05 DKK / 25mg
    Spare 218.95 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KV11.1 (hERG) channel blocker; inhibits rapid delayed rectifier K+ current (IKr)
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane
CAS 115256-11-6
Analyseprocentområde >99%
Mængde 25 mg
Molekylær formel C19H27N3O5S2
Formel vægt Observed MW: 441.56