missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dodine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecylguanidinium Acetate |
| CAS | 2439-10-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H29 N3 . C2 H4 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dodecylguanidinium Acetate, Guanidine, N-dodecyl-, acetate (1:1), Guanidine, dodecyl-, acetate (6CI,7CI), Guanidine, dodecyl-, monoacetate (8CI,9CI), AC 5223, Aadodin, American Cyanamid 5,223, Carpene, Comet, Cyprex, Cyprex 65W, Dodecylguanidine acetate, Dodecylguanidinium acetate, Dodex, Dodex (pesticide), Dodin, Dodine, Dodine 400, Dodine 544SC, Dodine 600SC, Dodine gorsac, Doguadine, Elast, Karpen, Laurylguanidine acetate, Melprex, Melprex 65, Melprex 65W, Melprex Liquid Dodine, Radspor, Syllit, Syllit 65, n-Dodecylguanidine acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H29N3.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15;1-2(3)4/h2-12H2,1H3,(H4,14,15,16);1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCNC(=N)N.CC(=O)O |
| IUPAC navn | acetic acid;1-dodecylguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.44 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?