Få mere at vide
Dodecyltrimethylammonium-d3 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyltrimethylammonium-d3 Chloride |
| CAS | 1219337-20-8 |
| Molekylær formel | C15H31D3ClN |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dodecyltrimethylammonium-d3 chloride, Dodecyldimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, Lauryldimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, Dodecyltrimethylammonium chloride-d3, Dodecyltrimethylammonium-D3 (N-methyl-D3) chloride, N,N-Dimethyl-N-(methyl-d3)-1-dodecanaminium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.91 |