Få mere at vide
Dodecyltrimethylammoniumchlorid, 50% Soln, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411216 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11411216 100 g
1 options
Artikelnummer. 11411216 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520448480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Cationic surfactant suitable for research and laboratory applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln
CAS 112-00-5
Molekylær formel C15H34ClN
Mængde 100 g
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
InChI nøgle DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 263.894
PubChem CID 8152
Formel vægt 263.9
Procent renhed 50%
Fysisk form Liquid