Få mere at vide
Dodecyltrimethylammoniumchlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 112-00-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H34 N . Cl |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | dodecyl(trimethyl)azanium; chlorid |
| Vis mere |