Få mere at vide
Dodecyltrimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30372469
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30372469 25 g
1 options
Artikelnummer. 30372469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD52549025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecyltrimethylammonium Bromide
CAS 1119-94-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H34 N . Br
Mængde 25 g
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 308.3412
Formel vægt 307.1875
Procent renhed >95