Få mere at vide
Dodecyltrimethylammonium bromide, 99%, pure
Artikelnummer. 10687021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10687021
Brand: Thermo Scientific Acros 409311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-94-4
Molekylær formel C15H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 308.34
InChI nøgle XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dodecyltrimethylammonium bromide
Smeltepunkt 246.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear to slightly hazy
Formel vægt 308.34
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt