Få mere at vide
Dodecyltrimethylammoniumbromid, 99%, rent
Artikelnummer. 10493043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10493043 25 g 25g
10687021 100 g 100g
11945451 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10493043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409310250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1100.65 DKK / 25g
    Spare 204.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-94-4
Molekylær formel C15H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 308.34
InChI nøgle XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC navn dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dodecyltrimethylammonium bromide
Smeltepunkt 246,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar til let diset
Formel vægt 308.34
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.