Få mere at vide
Dodecyldimethylchlorosilane, 97%
Artikelnummer. 10525680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10525680 100 mL Glasflaske 100ml
10199929 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432231000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66604-31-7
Molekylær formel C14H31ClSi
Molekylvægt (g/mol) 262.93
InChI nøgle DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
PubChem CID 2758731
IUPAC navn chloro-dodecyl-dimethylsilane
SMIL CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecyldimethylchlorosilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8650g/mL
Kogepunkt 291.0°C to 293.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.865
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 262.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.