Få mere at vide
Dodecyldimethylchlorosilane, 97%
Artikelnummer. 10199929 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 10199929
Brand: Thermo Scientific Acros 432230250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66604-31-7
Molekylær formel C14H31ClSi
Molekylvægt (g/mol) 262.93
InChI nøgle DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
PubChem CID 2758731
IUPAC navn chloro-dodecyl-dimethylsilane
SMIL CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecyldimethylchlorosilane
Farve Colorless
Tæthed 0.8650g/mL
Kogepunkt 291.0°C to 293.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.865
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 262.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.