Få mere at vide
Dodecylbenzensulfonsyre natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dodecylbenzenesulfonate |
| CAS | 25155-30-0 |
| Molekylær formel | C18H29NaO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | (4-dodecylphenyl) sulfonyloxynatrium |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.48 |
| Formel vægt | 348.1735 |