Få mere at vide
Dodecylbenzensulfonsyrenatriumsalt,≥ 80 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471261 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471261 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11471261 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215788991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    775.76 DKK / 1kg
    Spare 39.24 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et medlem af de lineære alkylbenzensulfonater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
CAS 25155-30-0
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥80%
Molekylær formel C18H29NaO3S
MDL nummer MFCD00011508
Mængde 1 kg
Synonym Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Abeson Nam
InChI nøgle HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Formel vægt 348.5
Fysisk form Flager
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt