Få mere at vide
Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30137806
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137806 100 mL
30135993 250 mL
30008732 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494568100ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-65-3
Molekylær formel C18H30O3S
Molekylvægt (g/mol) 326.49
Synonym 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, Benzenesulfonic acid, p-dodecyl- (8CI), 4-Dodecylbenzenesulfonic acid, NSC 85535, Naxcat 1270, p-Dodecylbenzenesulfonic acid
IUPAC navn 4-dodecylbenzenesulfonic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade)
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formel vægt 326.1916