Få mere at vide
Dodecylbenzenesulfonic Acid (70 wt. % in isopropanol, Technical grade, Mixture of different chain lengths), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3S/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-16(4-2)17-12-14-18(15-13-17)22(19,20)21/h12-16H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20,21) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade) 70% |