Få mere at vide
Dodecylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30354307
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30354307 10 g
1 options
Artikelnummer. 30354307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD12331010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzene
CAS 123-01-3
Molekylær formel C18 H30
Mængde 10 g
Synonym Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene
InChI formel InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
IUPAC navn dodecylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 246.43
Formel vægt 246.2348