Få mere at vide
Dodecylbenzensulfonsyrenatriumsalt, 80 til 85 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461261 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461261 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11461261 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215788983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    289.93 DKK / 250g
    Spare 15.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzene sulfonic acid sodium salt
CAS 25155-30-0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 80 to 85%
Molekylær formel C18H29NaO3S
Mængde 250 g
Synonym Sodium dodecylbenzenesulfonate, Abeson nam
InChI nøgle HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Formel vægt 348.5
Fysisk form Solid Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt