Få mere at vide
Dodecylbenzensulfonsyre, blanding af C10-C13 isomerer
Artikelnummer. 10451691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451691 500 g Glasflaske 500g
10135950 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325905000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85536-14-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85536-14-7
MDL nummer MFCD00066677
Synonym dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzene sulfonic acid
Navn note Mixture of C10-C13 Isomers
Smeltepunkt -10.0°C
Farve Brun
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 315.0°C
Flammepunkt 210°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Brydningsindeks 1.5035 to 1.5065
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viskositet 2400 mPa.s
Procent renhed ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.