Få mere at vide
Dodecylbenzene Sodium Sulfonate, 65% in water, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421915 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11421915 25 g
1 options
Artikelnummer. 11421915 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520331125
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzene Sodium Sulfonate
CAS 2211-98-5
Farve Creme-hvid
Molekylær formel C18H29NaO3S
Mængde 25 g
Synonym sodium 4-dodecylbenzenesulfonate, sodium p-dodecylbenzenesulfonate, conoco c-50, unii-hb2d2zei04, hb2d2zei04, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt 1:1, dodecene-1 las, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt, sodium 4-dodecylbenzenesulphonate, 4-dodecylbenzenesulfonic acid sodium
InChI nøgle JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;4-dodecylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 348.477
PubChem CID 4289524
Formel vægt 348.49
Fysisk form Paste