Få mere at vide
Dodecylbenzen, blanding af isomerer
Artikelnummer. 11347458
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347458 1 kg 1kg
11357458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031362.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246,438 g/mol
1-Phenyldodecan fungerer som en pseudostationær fase (PSP ) markør i fremstillingen af mikroemulsion, 1-Phenyldodecan blev nedbrudt til phenyleddikesyre af en olie-nedbrydende bakterie. det bruges til at fremstille et anionisk detergent dodecylbenzennatriumsulfonat. Det er en petrokemisk-afledt erstatning for talg og kokosolie, der bruges til fremstilling af sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-01-3
Molekylær formel C18H30
Molekylvægt (g/mol) 246.438
MDL nummer MFCD00008974
InChI nøgle KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC navn dodecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylbenzene
Navn note Blanding af isomerer
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 0.87 g/mL
Kogepunkt 179 °C til 180 °C (13 mmHg)
Lugt Specifik type
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.44
Fysisk form Væske