Få mere at vide
Dodecylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecylamine |
| CAS | 124-22-1 |
| Molekylær formel | C12 H27 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Dodecanamine (9CI, ACI), Dodecylamine (8CI), 1-Aminododecane, 1-Dodecylamine, Adogen 163D, Alamine 4, Amine BB, Armeen 12D, Farmin 20D, HAN 12, Kemamine P 690, Lauramine, Laurinamine, Laurylamine, Lipomin 12D, Monododecylamine, Monolaurylamine, n-Dodecylamine, n-Laurylamine, Nissan Amine BB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC navn | dodecan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.35 |
| Formel vægt | 185.2143 |