Få mere at vide
Dodecylamin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10249890 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10249890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409250100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylamine hydrochloride
Navn note 99%
CAS 929-73-7
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H28ClN
Lineær formel CH3(CH2)11NH2·HCl
MDL nummer MFCD00042017
Mængde 10 g
Beilstein 04, IV, 794
Synonym dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,benzene,,toluene,diethyl ether
InChI nøgle TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
IUPAC navn dodecan-1-amin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 221.81
PubChem CID 458426
Formel vægt 221.81
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.