Få mere at vide
Dodecylamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10549430 500 g Glasflaske 500g
10122960 100 g Glasflaske 100g
10469410 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10549430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117665000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-22-1
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.36
MDL nummer MFCD00008154
InChI nøgle JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC navn dodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylamine
Navn note 98%
Smeltepunkt 28.0°C to 32.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8
Kogepunkt 247.0°C to 249.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11NH2
Mængde 500 g
Beilstein 04, 200
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether
Formel vægt 185.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.