Få mere at vide
Dodecyl trimethylammoniumbromid, ionparkromatografi, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 246 °C |
| CAS | 1119-94-4 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | C15H34BrN |
| MDL nummer | 11767 |
| Synonym | dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide |
| InChI nøgle | XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dodecyltrimethylammonium bromide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .