Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat-natriumsalt, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. p-124452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2,5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10733124
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale Dodecyl sulfate, sodium salt
Farve Hvid
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 206,0 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt >150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C12H25NaO4S
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL nummer MFCD00036175
Synonym Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Opløselighedsinformation Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natrium;dodecylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vægt 288.38
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.