Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 99%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
10g
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Denaturerer og solubiliserer proteiner til elektroforese. Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Opløselighed Lidt opløseligt i ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Denaturerer og solubiliserer proteiner til elektroforese. Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Opløselighed Lidt opløseligt i ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecylsulfat, natriumsalt |
| Farve | Hvid til beige |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 288.38 |
| MDL nummer | MFCD00036175 |
| Smeltepunkt | 206,0 °C |
| InChI nøgle | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | sodium dodecyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.