Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 10184950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
10g
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10184950 500 g 500g
10224183 10 g 10g
10569823 25 g 25g
10368700 100 g -
10408093 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10184950 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230425000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Denaturerer og solubiliserer proteiner til elektroforese. Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Opløselighed Lidt opløseligt i ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecylsulfat, natriumsalt
Farve Hvid til beige
Formel vægt 288.38
Smeltepunkt 206,0 °C
Renhed 99%, biokemisk
Mængde 500 g
Opløselighed Opløselighed i vand: 130g/L (20 °C). Andre opløseligheder: delvist opløseligt i alkohol, opløseligt 75g/L i ethanol (20 °C)
Synonym Natriumlaurylsulfat
Form Krystallinsk pulver eller krystaller
Assay 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.