Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 98%, til biokemi, velegnet til elektroforese
Artikelnummer. 10759911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10759911 100 g 100g
10749911 1 kg 1kg
11934571 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10759911 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419531000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecyl sulfate, sodium salt
Smeltepunkt 206,0 °C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Farve Hvid
Fysisk form Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C12H25NaO4S
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL nummer MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Flammepunkt >150°C
Merck Index 15, 8768
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Opløselighedsinformation Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vægt 288.38
Procent renhed 98%
Grad Biokemisk
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Plastflaske
Udseende 3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.