Få mere at vide
Dodecylsulfat, natriumsalt, 85%, rent
Product Code. 11964561 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
11964561 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10761691 100 g Plastflaske 100g
10002810 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11964561 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 226140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1544.80 DKK / 2.5kg
    Spare 110.20 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3 , 7757-82-6 , 7647-14-5
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dodecyl sulfate, sodium salt
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver eller krystaller
Smeltepunkt 206,0 °C
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 85%
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 130 g/L (20 °C).
Formel vægt 288.38
Procent renhed 85%
Grad Ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.