missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3 |
| Formel vægt | 272.2351 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?