missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC

Artikelnummer. 30418857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418857 10 mg
30408929 100 mg
30420534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68942010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 202408-13-7
Molekylær formel C14 H28 O2 (C2 H4 O)n
Molekylvægt (g/mol) 272.42
Synonym Brij™ L23 Aldehyde, 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]acetaldehyde
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCOCC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3
Formel vægt 272.2351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.