missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dodecyl Hydrogen Maleate, TRC

Artikelnummer. 30379643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379643 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD536823500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dodecyl Hydrogen Maleate
CAS 2424-61-5
Molekylær formel C16 H28 O4
Mængde 500 mg
Synonym 2-Butenedioic acid (Z)-, monododecyl ester, Maleic acid, dodecyl ester (6CI,7CI), Maleic acid, monododecyl ester (8CI), Dodecyl hydrogen maleate, Hydrogen lauryl maleate, Maleic acid monolauryl ester, Monododecyl maleate, Monolauryl maleate
InChI formel InChI=1S/C16H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-20-16(19)13-12-15(17)18/h12-13H,2-11,14H2,1H3,(H,17,18)/b13-12-
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-4-dodecoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 284.391
Formel vægt 284.199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.