Få mere at vide
Dodecyl Hydrogen Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyl Hydrogen Maleate |
| CAS | 2424-61-5 |
| Molekylær formel | C16 H28 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Butenedioic acid (Z)-, monododecyl ester, Maleic acid, dodecyl ester (6CI,7CI), Maleic acid, monododecyl ester (8CI), Dodecyl hydrogen maleate, Hydrogen lauryl maleate, Maleic acid monolauryl ester, Monododecyl maleate, Monolauryl maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-20-16(19)13-12-15(17)18/h12-13H,2-11,14H2,1H3,(H,17,18)/b13-12- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-4-dodecoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.391 |
| Formel vægt | 284.199 |