Få mere at vide
Dodecyl diphenyl phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyl diphenyl phosphate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H35O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-17-22-26-29(25,27-23-18-13-11-14-19-23)28-24-20-15-12-16-21-24/h11-16,18-21H,2-10,17,22H2,1H3 |
| Formel vægt | 418.227 |