missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dodecyl Chloroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyl Chloroacetate |
| CAS | 6316-04-7 |
| Molekylær formel | C14 H27 Cl O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Dodecyl Chloroacetate, Dodecyl 2-Chloroacetate, Lauryl Chloroacetate, NSC 20853, n-Dodecyl Chloroacetate, n-Dodecyl Monochloroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-14(16)13-15/h2-13H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCl |
| IUPAC navn | dodecyl 2-chloroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.816 |
| Formel vægt | 262.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?