Få mere at vide
Dodecyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate |
| CAS | 1166-52-5 |
| Smeltepunkt | 94°C to 97°C |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00002195 |
| Synonym | Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester, Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.44 |